Dimetildiclorosilano 99%, in astine
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
Purity: 99%
CAS No.: 75-78-5
Molecular Formula: C2H6Cl2Si
Formula Weight: 129.06
Flash Point: -5°(23°F)
Refractive Index: 1.4045
Melting Point: ca -76°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 605287
UN No.: 1162
MDL No.: MFCD00000491
Formula:
C₂H₆Cl₂Si Peso molecolare: 129,06 g/mol Punto di ebollizione: 70…71 °C Punto di fusione: ∼–76 °C Densità: 1,068 Flash Pt: –5 °C (23 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000491 CAS Number: 75-78-5 EINECS: 200-901-0 UN: 1162 ADR: 3,II REACH: 01-2119437250-51 |