Stampa…
Dimetildiclorosilano 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 105 EUR
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dimetildiclorosilano 99+%
Dimetildiclorosilano
Formula: C₂H₆Cl₂Si
Peso molecolare: 129,06 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000491
CAS Number: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes