Stampa…
Chlorodimethylsilane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimethylchlorosilane
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 19.5 EUR
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Chlorodimethylsilane 97%
Chlorodimethylsilane
Formula: C₂H₇ClSi
Peso molecolare: 94,62 g/mol
Punto di ebollizione: 34,6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –111 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000495
CAS Number: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %