Stampa…
Dicloruro di dibutilstagno zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: DBTC
MQ200
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
8.04184.0250EA 120 EUR
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
Dicloruro di dibutilstagno zS, Sigma-Aldrich®
Dicloruro di dibutilstagno
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Peso molecolare: 303.85 g/mol
Punto di ebollizione: 275
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000518
CAS Number: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 3146
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Solubility 0.32 g/l (20 °C)
Melting Point 37 - 41 °C
Molar Mass 303.85 g/mol
Boiling Point 148 °C (16 hPa)
Vapor Pressure 0.0016 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C)