Stampa…
Dicloruro di dibutilstagno 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DBTC
194872500 194870250
ACRO194872500EA 86.7 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dicloruro di dibutilstagno 97%
Dicloruro di dibutilstagno
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Peso molecolare: 303,85 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 39…41 °C
Densità: 1,4 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000518
CAS Number: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %