Di-tert-butyltin dichloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 19429-30-2
Molecular Formula: C8H18Cl2Sn
Formula Weight: 303.83
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₈Cl₂Sn Punto di ebollizione: 66 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 42…43 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009854 CAS Number: 19429-30-2 EINECS: 243-051-6 UN: 2928 ADR: 6.1,II |