Methyldiphenylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diphenylmethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 776-76-1
Molecular Formula: C13H14Si
Formula Weight: 198.34
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Odourless
Boiling Point: 266-267°
Beilstein Reference: 1867183
MDL No.: MFCD00008255
Formula:
C₁₃H₁₄Si Peso molecolare: 198,34 g/mol Punto di ebollizione: 266…267 °C Densità: 1,001 Flash Pt: 120 °C (248 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008255 CAS Number: 776-76-1 EINECS: 212-281-9 |