(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
Purity: 95%
CAS No.: 4420-74-0
Molecular Formula: C6H16O3SSi
Formula Weight: 196.34
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point:
Formula:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Peso molecolare: 196,34 g/mol Punto di ebollizione: 213…215 °C Punto di fusione: < –50 °C Densità: 1,050 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004901 CAS Number: 4420-74-0 EINECS: 224-588-5 UN: 3082 ADR: 9,III |