Stampa…
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
174650500 174652500
ACRO174650500EA 50.7 EUR
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 215 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004901
CAS Number: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %