Stampa…
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Triethoxysilyl)propanethiol, 3-Mercaptopropyltriethoxysilane
B21191.14 B21191.22
B21191.14EA 81.9 EUR
B21191.14 B21191.22
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥94%
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Purity: 94% CAS No.: 14814-09-6 Molecular Formula: C9H22O3SSi Formula Weight: 238.42 Flash Point: 88°(190°F) Physical Form: Liquid Density: 0.98 Refractive Index: 1.4370 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 2039575 MDL No.: MFCD00053924
Formula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso molecolare: 238,42 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C
Densità: 0,98
Flash Pt: 88 °C (190 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053924
CAS Number: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1