Propyltrimethoxysilane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Trimethoxy(propyl)silane
Purity: 98+%
CAS No.: 1067-25-0
Molecular Formula: CH3(CH2)2Si(OCH3)3
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3900
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 2070458
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00043026
Formula:
C₆H₁₆O₃Si Peso molecolare: 164,28 g/mol Punto di ebollizione: 142…143 °C Densità: 0,935 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043026 CAS Number: 1067-25-0 EINECS: 213-926-7 ADR: 3,III |