Octyltrimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 3069-40-7
Molecular Formula: C11H26O3Si
Formula Weight: 234.41
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.907
Refractive Index: 1.417
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 75°/0.1mm
MDL No.: MFCD00043053
Formula:
C₁₁H₂₆O₃Si Punto di ebollizione: 75 °C (0,1 mmHg) Densità: 0,907 Flash Pt: 102 °C (216 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043053 CAS Number: 3069-40-7 EINECS: 221-338-7 |