Octadecyltriethoxysilane 98% (n-isomer ≥ 85%)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Triethoxy(octadecyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 7399-00-0
Molecular Formula: CH3(CH2)17Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 416.77
Flash Point: 195°(383°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 165-169°/0.2mm
Beilstein Reference: 7025163
MDL No.: MFCD00039875
Formula:
C₂₄H₅₂O₃Si Punto di ebollizione: 165…169 °C (0,2 mmHg) Densità: 0,870 Flash Pt: 195 °C (383 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039875 CAS Number: 7399-00-0 EINECS: 230-995-9 |