Stampa…
Methyltrimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethoxy(methyl)silane
B23594.AK B23594.AU
B23594.AKEA 37 EUR
B23594.AK B23594.AU
Methyltrimethoxysilane ≥97%
Methyltrimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 1185-55-3 Molecular Formula: CH3Si(OCH3)3 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 9°(48°F) Refractive Index: 1.3700 Boiling Point: 102-103° Beilstein Reference: 1736151 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008342
Formula: C₄H₁₂O₃Si
Peso molecolare: 136,22 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,955
Flash Pt: 9 °C (48 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008342
CAS Number: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
ADR: 3,II