Stampa…
Methyltrimethoxysilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethoxy(methyl)silane
250540050 250542500 250540010
ACRO250540050EA 22 EUR
ACRO250540050 ACRO250542500 ACRO250540010
Methyltrimethoxysilane 97%
Methyltrimethoxysilane
Formula: C₄H₁₂O₃Si
Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008342
CAS Number: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %