Hexyltrimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3069-19-0
Molecular Formula: CH3(CH2)5Si(OCH3)3
Formula Weight: 206.36
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 2347551
MDL No.: MFCD00039801
Formula:
C₉H₂₂O₃Si Punto di ebollizione: 202…203 °C Densità: 0,920 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039801 CAS Number: 3069-19-0 EINECS: 221-331-9 |