Stampa…
Hexyltriethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Triethoxy(hexyl)silane
L16521.14 L16521.22
L16521.14EA 45.4 EUR
L16521.14 L16521.22
Hexyltriethoxysilane ≥97%
Hexyltriethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 18166-37-5 Molecular Formula: C12H28O3Si Formula Weight: 248.44 Flash Point: 95°(203°F) Boiling Point: 115°/18mm MDL No.: MFCD00087744
Formula: C₁₂H₂₈O₃Si
Peso molecolare: 248,44 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (18 mmHg)
Densità: 0,860
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087744
CAS Number: 18166-37-5