Stampa…
Ethyltrimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethoxy(ethyl)silane
B22752.14 B22752.22
B22752.14EA 26.6 EUR
B22752.14 B22752.22
Ethyltrimethoxysilane ≥97%
Ethyltrimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 5314-55-6 Molecular Formula: (CH3O)3SiCH2CH3 Formula Weight: 150.25 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.3840 Boiling Point: 123-124° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051541
Formula: C₅H₁₄O₃Si
Peso molecolare: 150,25 g/mol
Punto di ebollizione: 123…124 °C
Densità: 0,940
Flash Pt: 27 °C (81 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051541
CAS Number: 5314-55-6
EINECS: 226-272-9
ADR: 3,III