Isobutyltrimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 18395-30-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 178.31
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 154-157°
Beilstein Reference: 2233976
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051589
Formula:
(H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃ Punto di ebollizione: 154…157 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 43 °C (109 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051589 CAS Number: 18395-30-7 EINECS: 242-272-5 ADR: 3,III |