(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 3069-25-8
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3Si(OCH3)3
Formula Weight: 193.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 106°/30mm
Beilstein Reference: 2072720
MDL No.: MFCD00048021
Formula:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Punto di ebollizione: 106 °C (30 mmHg) Densità: 0,978 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048021 CAS Number: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |