Stampa…
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
8.19172.0100EA 60.8 EUR
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina per sintesi, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 261…263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 0 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008173
CAS Number: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble,Hydrolysis
Molar Mass 222.36 g/mol
Boiling Point 261 - 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.5 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hill Formula C8H22N2O3Si