Stampa…
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
L14043.14 L14043.22 L14043.36
L14043.14EA 30.4 EUR
L14043.14 L14043.22 L14043.36
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina 96%
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina
Purity: 96% CAS No.: 1760-24-3 Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 222.36 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4435 Odour: Ammonia-like Boiling Point: 261-263° Beilstein Reference: 636230 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008173
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Peso molecolare: 222,36 g/mol
Punto di ebollizione: 261…263 °C
Punto di fusione: ∼ 0 °C
Densità: 1,010
Flash Pt: 136 °C (276 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008173
CAS Number: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
ADR: 8,III