Stampa…
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
A16981.0B A16981.18 A16981.30
A16981.0BEA 195 EUR
A16981.0B A16981.18 A16981.30
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina tech. 90%, grado tecnico
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina
Purity: 90% CAS No.: 1760-24-3 Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 222.36 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 261-263° Beilstein Reference: 636230 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008173
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 261…263 °C
Punto di fusione: ∼ 0 °C
Densità: 1,010
Flash Pt: 136 °C (276 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008173
CAS Number: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
UN: 2735
ADR: 8,III