Stampa…
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 48.5 EUR
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina 97%
N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Peso molecolare: 222,36 g/mol
Punto di ebollizione: 261…263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 0 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008173
CAS Number: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %