Stampa…
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 55.5 EUR
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 95%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 194 °C (760 mmHg)
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008206
CAS Number: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
UN: 3267
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %