Stampa…
3-Amminopropiltrietossisilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0010 8.21619.2500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 50.3 EUR
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0010 8.21619.2500 8.21619.0050
3-Amminopropiltrietossisilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Amminopropiltrietossisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008207
CAS Number: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2