3-Amminopropiltrietossisilano 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Trietossisilil)-1-propanamina
Purity: 98%
CAS No.: 919-30-2
Molecular Formula: C9H23NO3Si
Formula Weight: 221.37
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1754988
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008207
Formula:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Peso molecolare: 221,37 g/mol Punto di ebollizione: 217 °C Punto di fusione: < –70 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008207 CAS Number: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 ADR: 8,II |