Stampa…
3-Amminopropiltrietossisilano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 31.4 EUR
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
3-Amminopropiltrietossisilano 99%
3-Amminopropiltrietossisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Punto di ebollizione: 217 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,942 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008207
CAS Number: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA