Stampa…
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
L03543.14 L03543.22
L03543.14EA 42.8 EUR
L03543.14 L03543.22
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥97%
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 919-31-3 Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 217.34 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 1776392 MDL No.: MFCD00019851
Formula: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso molecolare: 217,34 g/mol
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 0,980
Flash Pt: 100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019851
CAS Number: 919-31-3
EINECS: 213-050-5