Stampa…
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 25.5 EUR
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane 98+%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 195…196 °C (750 mmHg)
Punto di fusione: -50 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000997
CAS Number: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)