Metiltriclorosilano ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-79-6
Molecular Formula: CH3Cl3Si
Formula Weight: 149.48
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1361381
UN No.: 1250
MDL No.: MFCD00000481
Formula:
CH₃Cl₃Si Punto di ebollizione: 64…66 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 1,270 Flash Pt: 8 °C (46 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000481 CAS Number: 75-79-6 EINECS: 200-902-6 UN: 1250 ADR: 3,II REACH: 01-2119475226-36 |