Stampa…
Metiltriclorosilano 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
127930100 127935000
ACRO127930100EA 22.4 EUR
ACRO127930100 ACRO127935000
Metiltriclorosilano 98+%
Metiltriclorosilano
Formula: CH₃Cl₃Si
Peso molecolare: 149,48 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 1,27 g/cm³
Flash Pt: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000481
CAS Number: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475226-36
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %