Butyltin trichloride ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
Purity: 96%
CAS No.: 1118-46-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3
Formula Weight: 282.17
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.693
Refractive Index: 1.5244
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -63°
Boiling Point: 98°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000515
Formula:
C₄H₉Cl₃Sn Peso molecolare: 282,18 g/mol Punto di ebollizione: 98 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –63 °C Densità: 1,693 Flash Pt: 81 °C (178 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000515 CAS Number: 1118-46-3 EINECS: 214-263-6 UN: 3265 ADR: 8,II |