Stampa…
(3-Glicidossipropil)trimetossisilano 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 27.1 EUR
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glicidossipropil)trimetossisilano 97%
(3-Glicidossipropil)trimetossisilano
Formula: C₉H₂₀O₅Si
Peso molecolare: 236,34 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005144
CAS Number: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA