Stampa…
Vinyltrimethoxysilane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21176.22 B21176.36
B21176.22EA 54.1 EUR
B21176.22 B21176.36
Vinyltrimethoxysilane ≥98%
Vinyltrimethoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 2768-02-7 Molecular Formula: C5H12O3Si Formula Weight: 148.24 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3920 Odour: Fruit-like Melting Point: -40° Boiling Point: 122-124° Beilstein Reference: 1099136 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008605
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Punto di ebollizione: 122…124 °C
Punto di fusione: < –40 °C
Densità: 0,970
Flash Pt: 23 °C (73 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008605
CAS Number: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
ADR: 3,III