Stampa…
Vinyltrimethoxysilane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethoxy(vinyl)silane
216521000 216525000
ACRO216521000EA 50.6 EUR
ACRO216521000 ACRO216525000
Vinyltrimethoxysilane 98%
Vinyltrimethoxysilane
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Peso molecolare: 148,23 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,968 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008605
CAS Number: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3915 to 1.3935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %