Stampa…
Vinyltriethoxysilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
174610250 174615000
ACRO174610250EA 17.5 EUR
ACRO174610250 ACRO174615000
Vinyltriethoxysilane 97%
Vinyltriethoxysilane
Formula: C₈H₁₈O₃Si
Punto di ebollizione: 160 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009063
CAS Number: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %