Stampa…
Stagno (II) solfato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Stagno solfato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 157 EUR
1.12416.0250 1.12416.1000
Stagno (II) solfato, Sigma-Aldrich®
Stagno (II) solfato
Formula: O₄SSn
Peso molecolare: 214,77 g/mol
Densità: 4,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011246
CAS Number: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)