Stampa…
Stagno (II) solfato 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Stagno solfato
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 37.9 EUR
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Stagno (II) solfato 95%
Stagno (II) solfato
Formula: O₄SSn
Peso molecolare: 214.77 g/mol
Punto di fusione: 360 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011246
CAS Number: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %