Piombo (II) solfato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead sulphate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-14-2
Molecular Formula: PbSO4
Formula Weight: 303.25
Physical Form: Crystalline
Density: 6.2
Melting Point: 1170°
Merck Reference: 14,5420
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011166
Formula:
O₄PbS Punto di fusione: 1170 °C Densità: 6,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011166 CAS Number: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5420 |