Stampa…
Piombo (II) solfato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead sulphate
387271000 387275000
ACRO387271000EA 32.8 EUR
ACRO387271000 ACRO387275000
Piombo (II) solfato 99%
Piombo (II) solfato
Formula: O₄PbS
Punto di fusione: 1170 °C
Densità: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011166
CAS Number: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05444
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)