Stampa…
Piombo (II) solfuro (≥82% Pb)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 46.9 EUR
A10268.36 A10268.0E
Piombo (II) solfuro (≥82% Pb)
Piombo (II) solfuro
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formula: PbS
Punto di ebollizione: 1344 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1114 °C
Densità: 7,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016280
CAS Number: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5421