Stampa…
Piombo (II) solfuro ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead sulphide
45462.09 45462.04
45462.09EA 286 EUR
45462.09 45462.04
Piombo (II) solfuro ≥99.995% (metals basis)
Piombo (II) solfuro
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Physical Form: Lump Density: 7.5 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° Merck Reference: 14,5421 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formula: ̍PbS
Peso molecolare: 239,27 g/mol
Punto di ebollizione: 1344 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1114 °C
Densità: 7,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016280
CAS Number: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5421