Stampa…
Metile silicato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14651.9025 8.14651.9200
8.14651.9025EA 0 EUR
8.14651.9025 8.14651.9200
Metile silicato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metile silicato
Formula: C₄H₁₂O₄Si
Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008341
CAS Number: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 (3),I
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -2 °C
Molar Mass 152.22 g/mol
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 0.88 - 23.8 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C