Stampa…
Metile silicato 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetramethyl orthosilicate
L09716.14 L09716.22 L09716.36 L09716.C4
L09716.14EA 26 EUR
L09716.14 L09716.22 L09716.36 L09716.C4
Metile silicato 98
Metile silicato
Purity: 98% CAS No.: 681-84-5 Molecular Formula: C4H12O4Si Formula Weight: 152.22 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3680 Odour: Ether-like Melting Point: 4-5° Boiling Point: 121-122° Beilstein Reference: 1699658 UN No.: 2606 MDL No.: MFCD00008341
Formula: C₄H₁₂O₄Si
Peso molecolare: 152.22 g/mol
Punto di ebollizione: 121…122 °C
Punto di fusione: 4…5 °C
Densità: 1.032
Flash Pt: 26 °C (78 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008341
CAS Number: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 I