Tetraetile ortosilicato (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetraethoxysilane
24004.290EA
101
EUR
24004.290
24004.360
Tetraetile ortosilicato (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Formula:
Si(OC₂H₅)₄ Peso molecolare: 208.33 g/mol Punto di ebollizione: 168 Punto di fusione: –85,5 °C Densità: 0.933 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009062 CAS Number: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3 III Merck Index: 13,03882 |
Assay | Min. 99 % |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Density (20/4) | 0.930 - 0.940 |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |