Stampa…
Tetraetile ortosilicato (TEOS) zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Tetraethoxysilane
MQ200
8.00658.0250 8.00658.1000 8.00658.9050 8.00658.9010
8.00658.0250EA 41.2 EUR
8.00658.0250 8.00658.1000 8.00658.9050 8.00658.9010
Tetraetile ortosilicato (TEOS) zS, Sigma-Aldrich®
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Peso molecolare: 208.33 g/mol
Punto di ebollizione: 168
Punto di fusione: –85.5 °C
Densità: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009062
CAS Number: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -85.5 °C
Molar Mass 208.33 g/mol
Boiling Point 168.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 37 °C
Explosion Limit 1.3 - 23 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) not applicable
Ignition Point 230 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid