Stampa…
Tetraetile ortosilicato (TEOS) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetraethoxysilane
14082.18 14082.36 14082.A4 14082.57
14082.18EA 21.7 EUR
14082.18 14082.36 14082.A4 14082.57
Tetraetile ortosilicato (TEOS) ≥99%
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Purity: 99+% CAS No.: 78-10-4 Molecular Formula: C8H20O4Si Formula Weight: 208.33 Flash Point: 46°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.3820 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 168° Beilstein Reference: 1422225 Merck Reference: 14,3851 UN No.: 1292 MDL No.: MFCD00009062
As a binding agent and as a polymerization catalyst
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Peso molecolare: 208.33 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0.934
Flash Pt: 46 °C (116 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009062
CAS Number: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882