Stampa…
Tetraetile ortosilicato (TEOS) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 81 EUR
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraetile ortosilicato (TEOS) 98%
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Peso molecolare: 208.33 g/mol
Punto di ebollizione: 166…169 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 0.94 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009062
CAS Number: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA