Triethoxysilane 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B22063.09
B22063.18
B22063.30
B22063.09EA
55.8
EUR
B22063.09
B22063.18
B22063.30
Triethoxysilane 96%
Triethoxysilane
Purity: 96%
CAS No.: 998-30-1
Molecular Formula: C6H16O3Si
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -170°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1738989
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00009061
Formula:
C₆H₁₆O₃Si Peso molecolare: 164,28 g/mol Punto di ebollizione: 134…135 °C Punto di fusione: –170 °C Densità: 0,885 Flash Pt: 26 °C (78 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009061 CAS Number: 998-30-1 EINECS: 213-650-7 UN: 3489 ADR: 6.1,I |